2,2-Dimethylbernsteinsäureanhydrid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,2-Dimethylsuccinicanhydride
AS22292G100
AS22292G25
ACTIAS22292G100EA
239
CHF
ACTIAS22292G100
ACTIAS22292G25
2,2-Dimethylbernsteinsäureanhydrid
2,2-Dimethylbernsteinsäureanhydrid
Formel:
C₆H₈O₃ MW: 128,1259 g/mol |
MDL Number:
MFCD00022608 CAS-Nummer: 17347-61-4 EINECS: 241-371-0 |