4-Iodtetrahydropyran
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Iodotetrahydro-2H-pyran
AS12602G1 AS12602G25 AS12602G5
ACTIAS12602G1EA 25 CHF
ACTIAS12602G1 ACTIAS12602G25 ACTIAS12602G5
4-Iodtetrahydropyran
4-Iodtetrahydropyran
Formel: C₅H₉IO
MW: 212.0300 g/mol
MDL Number: MFCD06797467
CAS-Nummer: 25637-18-7