4,6-Dichlor-5-methoxypyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50352G25 AS50352G5
ACTIAS50352G25EA 0 CHF
ACTIAS50352G25 ACTIAS50352G5
4,6-Dichlor-5-methoxypyrimidin
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
MDL Number: MFCD00087680
CAS-Nummer: 5018-38-2
EINECS: 225-699-1