4-Chlor-2-methoxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Methoxy-4-chloropyridine
AS31348G1
AS31348G5
ACTIAS31348G1EA
0
CHF
ACTIAS31348G1
ACTIAS31348G5
4-Chlor-2-methoxypyridin
4-Chloro-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆ClNO |
MDL Number:
MFCD06738656 CAS-Nummer: 72141-44-7 |