2-Chlor-6-methylchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36050G1
AS36050G5
ACTIAS36050G1EA
0
CHF
ACTIAS36050G1
ACTIAS36050G5
2-Chlor-6-methylchinolin
2-Chloro-6-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClN MW: 177.6302 g/mol |
MDL Number:
MFCD00462389 CAS-Nummer: 4295-11-8 |