4,4,4-Trifluorbuttersäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34428G10
AS34428G100
AS34428G5
ACTIAS34428G10EA
0
CHF
ACTIAS34428G10
ACTIAS34428G100
ACTIAS34428G5
4,4,4-Trifluorbuttersäure
4,4,4-Trifluorbuttersäure
Formel:
C₄H₅F₃O₂ MW: 142,08 g/mol |
MDL Number:
MFCD00077604 CAS-Nummer: 406-93-9 UN: 3261 ADR: 8,II |