(2-Chlorphenoxy)acetonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21874G25
AS21874G5
ACTIAS21874G25EA
248
CHF
ACTIAS21874G25
ACTIAS21874G5
(2-Chlorphenoxy)acetonitril
(2-Chlorphenoxy)acetonitril
Formel:
C₈H₆ClNO MW: 167,60 g/mol |
MDL Number:
MFCD00017331 CAS-Nummer: 43111-31-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |