6-(Hydroxymethyl)indol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51180G1 AS51180G5
ACTIAS51180G1EA 0 CHF
ACTIAS51180G1 ACTIAS51180G5
6-(Hydroxymethyl)indol
6-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
MDL Number: MFCD02179595
CAS-Nummer: 1075-26-9