2-Amino-6-chlorphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34889G1 AS34889G5
ACTIAS34889G1EA 0 CHF
ACTIAS34889G1 ACTIAS34889G5
2-Amino-6-chlorphenol
2-Amino-6-chlorphenol
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143.5700 g/mol
MDL Number: MFCD07801210
CAS-Nummer: 38191-33-2