5-Brom-2-methoxy-3-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33486G1
AS33486G10
AS33486G5
ACTIAS33486G1EA
0
CHF
ACTIAS33486G1
ACTIAS33486G10
ACTIAS33486G5
5-Brom-2-methoxy-3-nitropyridin
5-Brom-2-methoxy-3-nitropyridin
Formel:
C₆H₅BrN₂O₃ |
MDL Number:
MFCD07374968 CAS-Nummer: 152684-30-5 |