(±)-α-Bromphenylessigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
AS22054G100 AS22054G25
ACTIAS22054G100EA 0 CHF
ACTIAS22054G100 ACTIAS22054G25
(±)-α-Bromphenylessigsäure
(±)-α-Bromphenylessigsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
MDL Number: MFCD00004206
CAS-Nummer: 4870-65-9
EINECS: 225-477-4
UN: 3261
ADR: 8,II