3,5-Dibrom-2-methoxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31769G1
AS31769G5
ACTIAS31769G1EA
0
CHF
ACTIAS31769G1
ACTIAS31769G5
3,5-Dibrom-2-methoxypyridin
3,5-Dibromo-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₅Br₂NO |
MDL Number:
MFCD05663709 CAS-Nummer: 13472-60-1 |