Mitomycin C
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
J63193.MAEA
469
CHF
J63193.MA
Mitomycin C
Mitomycin C
Formel:
C₁₅H₁₈N₄O₅ MW: 334,33 g/mol Melting Pt: 360 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00078109 CAS-Nummer: 50-07-7 EINECS: 200-008-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,6215 |