2'-Desoxyadenosin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
J63886.18EA
492
CHF
J63886.18
J63886.22
2'-Desoxyadenosin ≥99%
2'-Desoxyadenosin
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O₃ MW: 251,24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00056003 CAS-Nummer: 958-09-8 EINECS: 213-488-7 |