2,4-Dichlor-6,7-dimethoxychinazolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35308G1
AS35308G10
AS35308G5
ACTIAS35308G1EA
0
CHF
ACTIAS35308G1
ACTIAS35308G10
ACTIAS35308G5
2,4-Dichlor-6,7-dimethoxychinazolin
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formel:
C₁₀H₈Cl₂N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00051733 CAS-Nummer: 27631-29-4 |