Bis(2,4-dimethoxybenzyl)amin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34892G1 AS34892G5
ACTIAS34892G1EA 0 CHF
ACTIAS34892G1 ACTIAS34892G5
Bis(2,4-dimethoxybenzyl)amin
Bis(2,4-dimethoxybenzyl)amin
Formel: C₁₈H₂₃NO₄
MW: 317,3800 g/mol
MDL Number: MFCD00040480
CAS-Nummer: 20781-23-1
EINECS: 244-037-2