N-Cbz-Glycin (Z-Gly-OH)
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22061G100
AS22061G25
AS22061G5
ACTIAS22061G100EA
0
CHF
ACTIAS22061G100
ACTIAS22061G25
ACTIAS22061G5
N-Cbz-Glycin (Z-Gly-OH)
N-Cbz-Glycin (Z-Gly-OH)
Formel:
C₁₀H₁₁NO₄ |
MDL Number:
MFCD00002691 CAS-Nummer: 1138-80-3 EINECS: 214-516-0 |