5-Brom-2-(isopropylamino)pyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(5-Bromopyrimidin-2-yl)isopropylamine
AS51209G1
AS51209G5
ACTIAS51209G1EA
0
CHF
ACTIAS51209G1
ACTIAS51209G5
5-Brom-2-(isopropylamino)pyrimidin
5-Brom-2-(isopropylamino)pyrimidin
Formel:
C₇H₁₀BrN₃ MW: 216.0784 g/mol |
MDL Number:
MFCD00483159 CAS-Nummer: 77476-95-0 |