5-Brompyrimidin-2-carbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20838G1 AS20838G5
ACTIAS20838G1EA 0 CHF
ACTIAS20838G1 ACTIAS20838G5
5-Brompyrimidin-2-carbonitril
5-Brompyrimidin-2-carbonitril
Formel: C₅H₂BrN₃
MDL Number: MFCD02940446
CAS-Nummer: 38275-57-9