5-Brom-2-chlor-4-methoxypyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33846G1
AS33846G10
AS33846G5
ACTIAS33846G1EA
0
CHF
ACTIAS33846G1
ACTIAS33846G10
ACTIAS33846G5
5-Brom-2-chlor-4-methoxypyrimidin
5-Bromo-2-chloro-4-methoxypyrimidine
Formel:
C₅H₄BrClN₂O MW: 223,4600 g/mol |
MDL Number:
MFCD03001373 CAS-Nummer: 57054-92-9 |