6-(Methylthio)purin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35311G1
AS35311G5
ACTIAS35311G1EA
0
CHF
ACTIAS35311G1
ACTIAS35311G5
6-(Methylthio)purin
6-(Methylthio)purine
Formel:
C₆H₆N₄S |
MDL Number:
MFCD00005576 CAS-Nummer: 50-66-8 EINECS: 200-057-3 |