1-Chlor-2,3-difluorbenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34903G1
AS34903G10
AS34903G5
ACTIAS34903G1EA
0
CHF
ACTIAS34903G1
ACTIAS34903G10
ACTIAS34903G5
1-Chlor-2,3-difluorbenzol
1-Chloro-2,3-difluorobenzene
Formel:
C₆H₃ClF₂ MW: 148,5400 g/mol |
MDL Number:
MFCD04112584 CAS-Nummer: 36556-47-5 |