3-Brom-5-chlorphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21457G25 AS21457G5
ACTIAS21457G25EA 158 CHF
ACTIAS21457G25 ACTIAS21457G5
3-Brom-5-chlorphenol
3-Brom-5-chlorphenol
Formel: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
MDL Number: MFCD07780676
CAS-Nummer: 56962-04-0