4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Methylpyrimidine-4,6-diol, 2-Methyl-4,6-pyrimidinediol
AS22367G100 AS22367G25
ACTIAS22367G100EA 0 CHF
ACTIAS22367G100 ACTIAS22367G25
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidin
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,12 g/mol
MDL Number: MFCD00006104
CAS-Nummer: 40497-30-1
EINECS: 254-941-9