2-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31257G1 AS31257G5
ACTIAS31257G1EA 0 CHF
ACTIAS31257G1 ACTIAS31257G5
2-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO₂
MDL Number: MFCD06797918
CAS-Nummer: 348-27-6