5-Brom-2-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
AS20004G25
AS20004G5
ACTIAS20004G25EA
0
CHF
ACTIAS20004G25
ACTIAS20004G5
5-Brom-2-(trifluormethyl)pyridin
5-Brom-2-(trifluormethyl)pyridin
Formel:
C₆H₃BrF₃N MW: 226.00 g/mol |
MDL Number:
MFCD06657686 CAS-Nummer: 436799-32-5 |