3-Amino-5-brom-2-fluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Bromo-2-fluoropyridin-3-amine
AS33448G1
AS33448G10
AS33448G5
ACTIAS33448G1EA
0
CHF
ACTIAS33448G1
ACTIAS33448G10
ACTIAS33448G5
3-Amino-5-brom-2-fluorpyridin
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
Formel:
C₅H₄BrFN₂ MW: 191.0011 g/mol |
MDL Number:
MFCD06659524 CAS-Nummer: 884495-22-1 |