2-Brom-4-fluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50957G1
AS50957G5
ACTIAS50957G1EA
21
CHF
ACTIAS50957G1
ACTIAS50957G5
2-Brom-4-fluorpyridin
2-Bromo-4-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃BrFN MW: 175,99 g/mol |
MDL Number:
MFCD09260909 CAS-Nummer: 357927-50-5 |