9-Brom-1-nonanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
9-Bromononan-1-ol
AS24439G100
AS24439G25
ACTIAS24439G100EA
119
CHF
ACTIAS24439G100
ACTIAS24439G25
9-Brom-1-nonanol
9-Bromo-1-nonanol
Formel:
C₉H₁₉BrO MW: 223,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00063348 CAS-Nummer: 55362-80-6 |