Kanamycinsulfat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
ROTHT832.4EA 271.7 CHF
ROTHT832.4
Kanamycinsulfat
Kanamycin sulphate
Formel: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582,6 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070253
CAS-Nummer: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9