Ampicillin Natriumsalz
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
J63807.09EA
210
CHF
J63807.09
J63807.06
Ampicillin Natriumsalz
Ampicillin Natriumsalz
Formel:
C₁₆H₁₈N₃NaO₄S MW: 371,39 g/mol Melting Pt: 215 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00064313 CAS-Nummer: 69-52-3 EINECS: 200-708-1 |