4-(Tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
Synonyms: 4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
AS50170G1 AS50170G25 AS50170G5
ACTIAS50170G1EA 72 CHF
ACTIAS50170G1 ACTIAS50170G25 ACTIAS50170G5
4-(Tributylstannyl)pyridin
4-(Tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₁NSn
MW: 368,15 g/mol
MDL Number: MFCD01319071
CAS-Nummer: 124252-41-1
UN: 2788
ADR: 6.1,III