3-(Tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
Synonyms: 3-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
AS50319G25 AS50319G5
ACTIAS50319G25EA 278 CHF
ACTIAS50319G25 ACTIAS50319G5
3-(Tributylstannyl)pyridin
3-(Tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₁NSn
MW: 368,15 g/mol
MDL Number: MFCD00052054
CAS-Nummer: 59020-10-9
UN: 2788
ADR: 6.1,III