2-(Tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
Synonyms: 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
AS50318G100 AS50318G25 AS50318G5
ACTIAS50318G100EA 374 CHF
ACTIAS50318G100 ACTIAS50318G25 ACTIAS50318G5
2-(Tributylstannyl)pyridin
2-(Tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₁NSn
MW: 368,15 g/mol
MDL Number: MFCD00052052
CAS-Nummer: 17997-47-6
UN: 2788
ADR: 6.1,III