3-Fluor-2-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51256G1 AS51256G5
ACTIAS51256G1EA 222 CHF
ACTIAS51256G1 ACTIAS51256G5
3-Fluor-2-(tributylstannyl)pyridin
3-Fluor-2-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₀FNSn
CAS-Nummer: 573675-60-2