2-Fluor-4-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51197G1 AS51197G5
ACTIAS51197G1EA 300 CHF
ACTIAS51197G1 ACTIAS51197G5
2-Fluor-4-(tributylstannyl)pyridin
2-Fluor-4-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₀FNSn
CAS-Nummer: 457061-31-3