2-Fluor-3-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51188G1 AS51188G25 AS51188G5
ACTIAS51188G1EA 87 CHF
ACTIAS51188G1 ACTIAS51188G25 ACTIAS51188G5
2-Fluor-3-(tributylstannyl)pyridin
2-Fluor-3-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₀FNSn
CAS-Nummer: 155533-81-6