2-Brom-6-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS51481G1
AS51481G5
ACTIAS51481G1EA
0
CHF
ACTIAS51481G1
ACTIAS51481G5
2-Brom-6-(tributylstannyl)pyridin
2-Brom-6-(tributylstannyl)pyridin
Formel:
C₁₇H₃₀BrNSn |
CAS-Nummer:
189083-81-6 |