4-(2-Thienyl)buttersäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22125G25
AS22125G5
ACTIAS22125G25EA
0
CHF
ACTIAS22125G25
ACTIAS22125G5
4-(2-Thienyl)buttersäure
4-(2-Thienyl)buttersäure
Formel:
C₈H₁₀O₂S |
MDL Number:
MFCD00005463 CAS-Nummer: 4653-11-6 EINECS: 225-090-0 |