(R)-(+)-Indolin-2-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20998G25
AS20998G5
ACTIAS20998G25EA
942
CHF
ACTIAS20998G25
ACTIAS20998G5
(R)-(+)-Indolin-2-carbonsäure
(R)-(+)-Indolin-2-carbonsäure
Formel:
C₉H₉NO₂ MW: 163,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00792496 CAS-Nummer: 98167-06-7 |