(±)-Indolin-2-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Indoline-2-carboxylic acid
AS21192G100 AS21192G25 AS21192G5
ACTIAS21192G100EA 0 CHF
ACTIAS21192G100 ACTIAS21192G25 ACTIAS21192G5
(±)-Indolin-2-carbonsäure
(±)-Indolin-2-carbonsäure
Formel: C₉H₉NO₂
MDL Number: MFCD00010635
CAS-Nummer: 78348-24-0
EINECS: 278-899-6