Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
AS2076G100
AS2076G25
ACTIAS2076G100EA
0
CHF
ACTIAS2076G100
ACTIAS2076G25
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Methyl-3-amino-2-thiophencarboxylat
Formel:
C₆H₇NO₂S MW: 157,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009765 CAS-Nummer: 22288-78-4 EINECS: 244-895-8 |