6-Methoxyisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1986G1
AS1986G5
ACTIAS1986G1EA
0
CHF
ACTIAS1986G1
ACTIAS1986G5
6-Methoxyisochinolin
6-Methoxyisoquinoline
Formel:
C₁₀H₉NO MW: 159,1846 g/mol |
MDL Number:
MFCD04114861 CAS-Nummer: 52986-70-6 |