1,3-Dichlorisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51079G1 AS51079G5
ACTIAS51079G1EA 0 CHF
ACTIAS51079G1 ACTIAS51079G5
1,3-Dichlorisochinolin
1,3-Dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MDL Number: MFCD00034750
CAS-Nummer: 7742-73-6