2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
AS50858G1
AS50858G100
AS50858G5
ACTIAS50858G1EA
0
CHF
ACTIAS50858G1
ACTIAS50858G100
ACTIAS50858G5
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ MW: 179,97 g/mol |
MDL Number:
MFCD02179452 CAS-Nummer: 374538-03-1 |