3-Bromdiphenylether (BDE Nr. 2)
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-3-phenoxybenzene
AS24221G25 AS24221G5
ACTIAS24221G25EA 591 CHF
ACTIAS24221G25 ACTIAS24221G5
3-Bromdiphenylether (BDE Nr. 2)
3-Bromdiphenylether (BDE Nr. 2)
Formel: C₁₂H₉BrO
MW: 249,1000 g/mol
MDL Number: MFCD00474520
CAS-Nummer: 6876-00-2