Cholinhydrogentartrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, Choline acid tartrate, CBT, 2-(Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate, Choline bitartrate
J64657.30 J64657.A1 J64657.A4
J64657.30EA 84.7 CHF
J64657.30 J64657.A1 J64657.A4
Cholinhydrogentartrat ≥98%
Cholinhydrogentartrat
Formel: C₉H₁₉NO₇
Melting Pt: 151…153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036332
CAS-Nummer: 87-67-2
EINECS: 201-763-4