3-Methyl-3-oxetanmethanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Methyl-3-oxethanemethanol
AS21209G100
AS21209G25
ACTIAS21209G100EA
66
CHF
ACTIAS21209G100
ACTIAS21209G25
3-Methyl-3-oxetanmethanol
3-Methyl-3-oxetanmethanol
Formel:
C₅H₁₀O₂ MW: 102,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010273 CAS-Nummer: 3143-02-0 |