Pyrrol-3-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid
AS21396G1 AS21396G25 AS21396G5
ACTIAS21396G1EA 54 CHF
ACTIAS21396G1 ACTIAS21396G25 ACTIAS21396G5
Pyrrol-3-carbonsäure
Pyrrol-3-carbonsäure
Formel: C₅H₅NO₂
MW: 111,10 g/mol
MDL Number: MFCD00800594
CAS-Nummer: 931-03-3