1-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)pyrrolidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20475G1 AS20475G5
ACTIAS20475G1EA 142 CHF
ACTIAS20475G1 ACTIAS20475G5
1-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)pyrrolidin
1-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)pyrrolidin
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₃
MDL Number: MFCD00096778
CAS-Nummer: 67828-57-3
EINECS: 267-278-5